Få mere at vide
HT-2 Toxin (>85%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HT-2 Toxin (HT-2) |
| CAS | 26934-87-2 |
| Molekylær formel | C22 H32 O8 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Trichothec-9-ene-3α,4β,8α,15-tetrol, 12,13-epoxy-, 15-acetate 8-isovalerate (8CI), Isovaleric acid, 8-ester with 12,13-epoxytrichothec-9-ene-3α,4β,8α,15-tetrol 15-acetate (8CI), Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-ene-3,4,8,15-tetrol deriv., 3,4-Dihydroxy-15-acetoxy-8-(3-methylbutyryloxy)-12,13-epoxy-Δ9-trichothecene, HT 2, HT 2 Toxin, HT 2 mycotoxin, Mycotoxin HT 2, NSC 278571, Toxin HT 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H32O8/c1-11(2)6-16(24)29-14-8-21(9-27-13(4)23)15(7-12(14)3)30-19-17(25)18(26)20(21,5)22(19)10-28-22/h7,11,14-15,17-19,25-26H,6,8-10H2,1-5H3/t14-,15+,17+,18+,19?,20?,21+,22?/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)CC(=O)O[C@H]1C[C@@]2(COC(=O)C)[C@H](OC3[C@H](O)[C@@H](O)C2(C)C34CO4)C=C1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 424.48 |
| Formel vægt | 424.2097 |