Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, °130 C til °370 C, Aluminiumslegering
Artikelnummer. 10411213
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10411213
Brand: Gestigkeit Harry™ HT03
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Form: Firkantet, Størrelse: 11,8 x 11,8 tommer.
Form: Firkantet; Størrelse: 11,8 x 11,8 tommer.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Størrelse 11,8 x 11,8 tommer.
Temperatur (metrisk) 130 °C til 370 °C
Vægt (engelsk) 24.3 lb.
Vægt (metrisk) 11 kg
Watt 1800 W
Elektriske krav 230 V, 1800 w
Form Firkant
Spænding 230 V
Type Varmeplade