Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Kogeplade, °50 C til °300 C, Aluminiumslegering
Beskrivelse
Form: Firkantet; Størrelse: 11,8 x 11,8 tommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Aluminiumslegering |
| Størrelse | 11,8 x 11,8 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | 50 °C til 300 °C |
| Vægt (engelsk) | 24.3 lb. |
| Vægt (metrisk) | 11 kg |
| Watt | 1800 W |
| Elektriske krav | 230 V, 1800 w |
| Form | Firkant |
| Spænding | 230 V |
| Type | Varmeplade |