Få mere at vide
Horst™ HSS Model Fleksibel Varmeleder
Artikelnummer. p-8005786
Dimensioner (L x B):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10097071
Brand: Horst™ 20902
Kun null tilbage
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 1 l
Dimensioner (L x B x H) 1 Lm
Elektriske krav ∼230V spænding
Model- HSS
Produkttype Fleksibel varmeleder