Få mere at vide
Horst™ HSS Model Fleksibel Varmeleder
Artikelnummer. 10097071
Skift visning
Dimensioner (L x B):
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10097071 1 l Hver
1 options
Artikelnummer. 10097071 Leverandør Horst™ Leverandørnr. 20902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    721.35 DKK
    484.07 DKK / Pakke med 1
    Spare 237.28 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 1 l
Dimensioner (L x B x H) 1 Lm
Elektriske krav ∼230V spænding
Model- HSS
Produkttype Fleksibel varmeleder