Få mere at vide
Invitrogen™ Human HSPA4 (HSP70) ELISA Kit
Artikelnummer. 15425013
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
Pakningsstørrelse:
1 sæt
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15425013 96 prøver 1 sæt
17884200 10 x 96 tests -
17155459 5 x 96 prøver -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15425013 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EHHSPA4
ELISA
The Human HSPA4 (HSP70) ELISA kvantificerer Hu HSPA4 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu HSPA4. Metodens princip The Human HSPA4 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
HSP 70-familien er sammensat af fire stærkt konserverede proteiner: HSP 70, HSC 70, GRP 75 og GRP 78. HSP 70-ekspression er stærkt induceret som reaktion på varmestress. HSP 70 og HSC 70 spiller nøgleroller i det cytosoliske endoplasmatiske retikulum og mitokondrielle importmaskineri og findes i både cytosolen og kernen i pattedyrsceller. GRP 78 er lokaliseret i det endoplasmatiske retikulum, hvor det modtager importerede sekretoriske proteiner og er involveret i foldning og translokation af spirende peptidkæder. GRP 75-ekspression er begrænset til mitokondriel matrix og hjælper med translokation og foldning af spirende polypeptidkæder af både nuklear og mitokondriel oprindelse. Det er blevet postuleret, at medlemmer af HSP 70-familien fungerer som kraftgenererende motorer, der er afhængige af hydrolyse af ATP for deres aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P34932
Analyseområde 2,469 til 600 ng/ml
Assay følsomhed 2 ng/mL
Kalibreringsområde 2 ng/ml til 600 ng/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Mitokondrielle proteiner
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA par-antistof kan også genkende mus og rotte HSP70
Tilstrækkelig til 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3308
Gen symbol APG-2,HEL-S-5 A,HS24/P52,HSPH2,RY,hsp70,hsp70RY
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellecyklus& Spredning
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym APG-2, HEL-S-5 A, HS24/P52, HSPH2, RY, hsp70, hsp70RY
Mål HSPA4
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min