missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
HSP70-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
HSP70-IN-1 is a heat shock protein (HSP) inhibitor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HSP70-IN-1 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1268273-90-0 |
| Farve | Light Yellow |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H28N6O2S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (107.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC(SC2=CN=C(N3CCN(C)CC3)N=C2OCC4=CC=CC=C4)=C1)CN |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?