Få mere at vide
Invitrogen™ Human HSP70 ELISA Kit
Artikelnummer. 15581607
Skift visning
Mængde:
96 prøver
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde unitSize
15581607 96 prøver 96 tests
1 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
Artikelnummer. 15581607 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. BMS2087
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27969” to get your promotional price
ELISA
The Human Heat Shock Protein 70 (Hu HSP70) ELISA kvantificerer Hu HSP70 i humant serum, plasma, cellelysater eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Hu HSP70. Metodens princip The Human HSP70 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
HSP 70-familien er sammensat af fire stærkt konserverede proteiner: HSP 70, HSC 70, GRP 75 og GRP 78. HSP 70-ekspression er stærkt induceret som reaktion på varmestress. HSP 70 og HSC 70 spiller nøgleroller i det cytosoliske endoplasmatiske retikulum og mitokondrielle importmaskineri og findes i både cytosolen og kernen i pattedyrsceller. GRP 78 er lokaliseret i det endoplasmatiske retikulum, hvor det modtager importerede sekretoriske proteiner og er involveret i foldning og translokation af spirende peptidkæder. GRP 75-ekspression er begrænset til mitokondriel matrix og hjælper med translokation og foldning af spirende polypeptidkæder af både nuklear og mitokondriel oprindelse. Det er blevet postuleret, at medlemmer af HSP 70-familien fungerer som kraftgenererende motorer, der er afhængige af hydrolyse af ATP for deres aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P34932
Analyseområde 0,156 til 10,0 ng/ml
Assay følsomhed 0.052 ng/mL
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Prøvetype Cellelysater, Plasma, Serum, Supernatant
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 3308
Gen symbol APG-2,HEL-S-5 A,HS24/P52,HSPH2,RY,hsp70,hsp70RY
Interassay CV 4.5%
Intraassay CV 5.3
Sættets indhold Forbelagte plader med 96 brønde, Standard, Prøve fortynder, Analysebufferkoncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Prøvevolumen Cellelysat 50μ L, Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym Heat Shock Protein 70
Mål HSPA4
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 hrs