missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Invitrogen™ Hsp31p Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17896732
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17896732 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17896732 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. PA5142906

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:128,000.

Catalyzes the conversion of methylglyoxal (MG) to D-lactate in a single glutathione (GSH)-independent step. May play a role in detoxifying endogenously produced glyoxals (PubMed:24302734). Involved in protection against reactive oxygen species (ROS) (PubMed:17395014). Important for viability in stationary phase. May negatively regulate TORC1 in response to nutrient limitation (PubMed:24706893).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Hsp31p
Applikationer Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Formulering TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gene HSP31
Genadgangsnr. Q04432
Gensymboler HSP31
Værtsarter Goat
Immunogen Peptide with sequence C-ETGKFGWDEHSLAKD (aa 50-64).
Oprensningsmetode Ammonium sulfate precipitation
Mængde 100 μg
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 852146
Målarter Yeast
Indhold og opbevaring -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttype Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.