Beskrivelse
The HS747E2A Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Cellelinje | The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_56185. The protein contains a C-terminal DDK tag. |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Mængde | 0.1 mg |
| Opbevaringsbuffer | RIPA buffer |
| Renhed | Protein |
| Testspecificitet | Homo sapiens HS747E2A, mRNA. |
| Indhold og opbevaring | -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Proteintilstand | Native |
For Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?