Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Opbevaringsstativ til 50-pladser og 100-pladser mikroskopobjektglasboks
Artikelnummer. 16320736 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Skift visning
Slidekapacitet:
15
Artikelnummer. Slidekapacitet
16320736 15
1 options
Artikelnummer. 16320736 Leverandør Heathrow Scientific™ Leverandørnr. HS159890B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2480.00 DKK
    2149.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 330.84 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opbevaringsstativ til objektglasbokse til mikroskoper, 50-pladser og 100-pladser objektglasæsker. Opbevaringsreoler gør organisering af prøver let.
  • Klar akrylkonstruktion gør, at etiketterne kan ses på glidebokse.
  • Placer kasser i rækker eller kolonner efter farve for at skabe et nemt kodesystem.
  • Kapacitet på 15 beholdere
  • Stativmål: 28 x 6,7 x 9 tommer. L x B x H (71,1 x 17,1 x 22,8 cm L x B x H)
Tekniske data
Type Slide Box opbevaringsstativ
Slidekapacitet 15
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance Ingen
Farve Neutral
rum 15
Indhold og opbevaring Tørt, rent område
Oversigt Opbevaringsstativ til 50- og 100-pladser mikroskopobjektglasboks, klar
Enheden holder 15 beholdere
Dimensioner (L x B x H) 71,1 x 17,1 x 22,8 cm (28 x 6,7 x 9 tommer)
Til brug med (applikation) Mikroskop-objektglasæsker
Højde (engelsk) 9''
Højde (metrisk) 22.8 cm
Længde (engelsk) 28 tommer
Længde (metrisk) 71.1 cm
Materiale Akryl
Mængde 1 stk.
Form Rektangulær
Stabelbar Nej
Sterilitet Non-sterile
Bredde (engelsk) 6,7''
Bredde (metrisk) 17.1 cm