Få mere at vide
IKA™ HS 501 Digital Horisontal Shaker
Artikelnummer. 15712337 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
15712337 EU-stik Hver
1 options
Artikelnummer. 15712337 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0025002982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46243.70 DKK
    43075.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 3168.43 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Lav-profil orbital shaker med en stor monteringsflade.
  • Orbital diameter 30 mm
  • Ideel til alle liggende fartøjer, f.eks. skilletragte
  • Kontinuerlig drift (endeløs) selv under ekstreme belastninger
  • Timer funktion
  • Vedhæftede filer medfølger ikke, bestil venligst separat
  • Integreret USB og RS 232 interface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bæreevne (metrisk) 15 kg
Hastighedsområde 0 til 300 rpm
Elektriske krav 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Watt 74 W
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 505 x 120 x 585 mm
Vægt (metrisk) 26 kg
Model- HS 501 Digital
Vise 7 segment LED
Inkluderer Integreret USB og RS 232-grænseflade