Få mere at vide
IKA™ HS 260 kontrolryster
Artikelnummer. 10614442 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Vise:
LCD digitalt display
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
10614442 LCD digitalt display Hver
1 options
Artikelnummer. 10614442 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003066700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29110.00 DKK
    27204.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 1905.04 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Brug denne kompakte, flade gensidige ryster til applikationer med en rystevægt på op til 7,5 kg. IKA™ HS 260 Basic Shaker har en bred vifte af redskabskombinationer, som gør det muligt at bruge næsten alle former og størrelser af kar.
  • HS 260 basic og KS 260 basic
  • Elektronisk justering af hastighed og tid med LED-display
  • En bred vifte af redskabskombinationer gør det muligt at bruge næsten alle former og størrelser af fartøjer
  • Tilbehør er ikke inkluderet, bestil venligst separat HS 260 kontrol og KS 260 kontrol Samme funktioner som HS/KS 260 basic, men derudover:
  • Digitalt display gør det muligt at aflæse hastighed, timerfunktion og driftstilstande
  • RS 232 interface
  • Alle funktioner kan styres og dokumenteres med labworldsoft™
  • Elektronisk ur: 0 til 9 timer 59 min eller kontinuerlig drift (∞ )
  • Med integreret slutpunktspositionering (til automatiseret robotstyret prøveudtagning)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 10 til 300 o/min
Elektriske krav 45 W
Spænding 220/240, 100/120
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 50 °C
Certificeringer/compliance DIN EN 60529
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 420 mm
Højde (metrisk) 100 mm
Bredde (metrisk) 360 mm
Model- HS 260 Basic
Vise LCD digitalt display
Platform stil Flad
Timer rækkevidde 0 til 9:59 t., Kontinuerlig