Få mere at vide
IKA™ HS 260 Kontrol NOL
Artikelnummer. 16298191 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Artikelnummer. Stiktype
16298191 EU-stik
1 options
Artikelnummer. 16298191 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004278600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26820.00 DKK
    25066.04 DKK / Pakke med 1
    Spare 1753.96 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Kompakt, flad shaker med den ideelle drejebevægelse til en maksimal rystevægt på 7,5 kg.
  • Elektronisk justering af hastighed og timer
  • Digitalt display gør det muligt at aflæse hastighed, timerfunktion og driftstilstande
  • Elektronisk automatisk indstillende ur: 0 til 9 timer 59 min eller kontinuerlig drift (endeløs)
  • Alle funktioner kan styres og dokumenteres med labworldsoft™ software
  • Specialversion med omvendt drejeretning på forespørgsel
  • En bred vifte af redskabskombinationer gør det muligt at bruge næsten alle former og størrelser af fartøjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 10 til 300 o/min
Spænding 100/120 V, 220/240 V
Temperaturområde (metrisk) 5 °C til 50 °C
Produkttype Gensidig shaker
Stiktype EU-stik
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (L x B x H) 420 x 360 x 100 mm
Vise LCD
Timer rækkevidde 1 til 599 min.