Få mere at vide
HS-173, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HS-173 |
| CAS | 1276110-06-5 |
| Molekylær formel | C21H18N4O4S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 6-[5-[(Phenylsulfonyl)amino]-3-pyridinyl]-imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18N4O4S/c1-2-29-21(26)19-13-23-20-9-8-15(14-25(19)20)16-10-17(12-22-11-16)24-30(27,28)18-6-4-3-5-7-18/h3-14,24H,2H2,1H3 |
| SMIL | Cl.CC(C)NC(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.46 |