Få mere at vide
Abcam HRV14 3C (PreScission) Protease Agaroseperler
Artikelnummer. 32115515 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Artikelnummer. Mængde
32115515 5 mL
1 options
Artikelnummer. 32115515 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2868835mL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
HRV14 3C (PreScission) Protease Agarose Beads, ab286883, (tidligere kendt som #M1029) fremstilles ved kovalent kobling af aktive HRV14 3C Protease til aktiverede 4% tværbundne agarose perler.
HRV14 3C (PreScission) Protease Agarose Beads, ab286883, (tidligere kendt som #M1029) fremstilles ved kovalent kobling af aktive HRV14 3C Protease til aktiverede 4% tværbundne agarose perler.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 5 mL