Få mere at vide
Cytiva HRP mærket Protein A
Product Code. 10400325 Shop All Cytiva Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Mængde Unit Size
10400325 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 10400325 Supplier Cytiva Supplier No. NA91201ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4985.00 DKK
    4654.00 DKK / 1ml
    Spare 331.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Protein A konjugeret med peberrodsperoxidase til påvisning af immunoglobuliner via affinitet til Fc-regionen - typisk IgG fra mange pattedyrarter
Til anvendelse i immundetektion og in situ hybridiseringsapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Protein A HRP
Til brug med (applikation) Til påvisning af immunglobuliner via affinitet til Fc-regionen - typisk IgG fra mange pattedyrarter
Mængde 1 mL