Tekniske data
| Konjugeret | HRP |
| Formulering | 0,01 M natriumphosphat, 0,25 M NaCl, 50% glycerol, pH 7,6 med 3 mg/ml BSA |
| Mængde | 500μ L |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. Stabil i et år efter afsendelse. |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | ELISA, Western Blot |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Proteinet Streptavidin er oprenset fra Streptomyces avidinii. |