Få mere at vide
Abcam HRP-konjugeret stabilisator - LifeXtend
Artikelnummer. 32113393 Shop alle Abcam produkter
Skift visning
Mængde:
1000 mL
Artikelnummer. Mængde
32113393 1000 mL
1 options
Artikelnummer. 32113393 Leverandør Abcam Leverandørnr. ab2705481000mL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
HRP konjugeret stabilisator - LifeXtend (ab270548) er et proprietært multikomponent-reagenssystem, der beskytter antistof-HRP-konjugater mod instabilitet, mikrobrial angreb og denaturering, og dermed sikrer den bedst mulige ydeevne i eksperimenter udført ved stuetemperatur.
HRP konjugeret stabilisator - LifeXtend (ab270548) er et proprietært multikomponent-reagenssystem, der beskytter antistof-HRP-konjugater mod instabilitet, mikrobrial angreb og denaturering, og dermed sikrer den bedst mulige ydeevne i eksperimenter udført ved stuetemperatur.
Produktet er underlagt følgende: Abcam Begrænsningserklæring
Tekniske data
Mængde 1000 mL