Få mere at vide
Applied Biosystems™ HRM-softwaremodul til QuantStudio™ 12K Flex System
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Dette softwaremodul udvider funktionaliteten af QuantStudio™ 12K Flex-software, der gør det muligt at udføre analyse med høj opløsningssmeltning (HRM) på PCR-amplikoner.
High Resolution Melt (HRM) analyse er en ny, post-PCR analysemetode anvendt til at identificere genetisk variation i nukleinsyresekvenser. Enkel og hurtig, denne metode er baseret på PCR smelte (dissociation) kurveteknikker og er muliggjort af den nylige tilgængelighed af forbedrede dobbeltstrengede DNA (dsDNA) bindende farvestoffer sammen med næste generation af real-time PCR instrumentering og analyse software. HRM-analyse kan skelne DNA-sekvenser baseret på deres sammensætning, længde, GC-indhold eller strengkomplementaritet.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | QuantStudio™ 12 k Flex |
| Produktlinje | QuantStudio |
| Operativsystem | Windows 7 |
| Licens | 10 sæde |
| Mængde | 1 sæt |