Få mere at vide
IKA™ HRC 2 lite
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17803904 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Stiktype:
EU
Artikelnummer. Stiktype
17803904 EU
1 options
Artikelnummer. 17803904 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0020104311
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompakt køle- og varmecirkulator med kraftig 400 W køling og 1000 W varmekapacitet, designet til simple tempereringsopgaver ned fra -10 til 100 °C.
  • Apparat til temperering af bioreaktorer og laboratoriereaktorer, åbne badeløsninger eller tjener som tempereringskilde til måleapparater.
  • Kompakt og pladsbesparende design gør det muligt for køle- og varmecirkulatoren at passe ind under forhold med begrænset laboratorieplads.
  • Let tilgængelig
  • Nemt at rengøre mesh filter
  • Kraftig tryk- og sugepumpe
  • Bæredygtig takket være det naturlige kølemiddel R290
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stuetemperatur 5 °C til 32 °C
Oversigt Kompakt køle- og varmecirkulator
Kølekapacitet 400 W
Flowhastighed 18 l/min.
Pumpetype Tryk/sugepumpe
Temperaturområde -10 °C til +100 °C
Type Køle- og varmecirkulator
Vise LED
Varmekapacitet 1000 W
Inkluderer HRC 2 lite, Oliven til DN 8 slanger (2/Cs), USB AB kabel
Maks. Tryk 0,35 bar
Maks. Sugning 0,15 bar
Støjniveau 51 dBA
Stiktype EU
Sikkerhedsklasse IP21
Temperaturstabilitet ±0,1 K
Bredde (metrisk) 225 mm
Højde (metrisk) 385 mm
Dybde (metrisk) 430 mm
Vægt (metrisk) 24.9 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz