Få mere at vide
Cytiva HR 16 borosilikatglas / EPDM / fluorplast / fluorgummipakkeudstyr
Shop alle Cytiva produkter
Kapacitet (metrisk):
75 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Pakkeudstyr HR 16 er beregnet til effektiv pakning af Cytiva Høj opløsning (HR) søjler med en diameter på 16 mm. Konnektoren 16/16 forbinder din HR 16-kolonne til pakningsreservoiret (et kromatografirør HR 16/30). Den forflangede slange er forbundet med det indre endestykke. Det kromatografiske rør tætner mod det indvendige endestykke, og beskyttelseskappen holdes på plads af konnektoren 16/16 og det ydre endestykke. Materialerne i emballagen består af fluorplast, fluorgummi og glas.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Pakkeudstyr |
| Højde (metrisk) | 30 cm |
| Materiale | Borosilikatglas / EPDM / Fluoroplast / Fluorogummi |
| Kapacitet (metrisk) | 75 ml |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 16 mm |
| Inkluderer | 1 kromatografirør HR 16/30, 1 stik 16/16 med O-ringe, 1 indre endestykke med O-ring, 1 ydre endestykke, 1 beskyttelseskappe HR 16/30 med O-ringe, 1 forflanget rør 40 cm, 1 skruenøgle |
| Driftstryk | 30 bar |
| Kolonnetype | HR 16 |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Til brug med (udstyr) | HR 16 kolonner |