missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ HQL 79

Beskrivelse
Orally active and specific inhibitor of human hematopoietic prostaglandin D synthase (H-PGDS) (IC50 = 6 μM). Antiallergic and anti-inflammatory; displays antiasthmatic activity and potent antihistaminic properties in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HQL 79 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 377.48 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 377.492 |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?