Få mere at vide
HQ-415, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483587
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483587 50 mg -
16477568 10 mg 10mg
16447506 100 mg -
16440048 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16483587 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18670
MedChemExpress HQ-415 is a class of clinically relevant bioactive metal chelators related to clioquinol.
HQ-415 is a class of clinically relevant bioactive metal chelators related to clioquinol.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HQ-415
CAS 430462-93-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H25N3O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5.6 mg/mL (13.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL OC1=C2N=CC=CC2=CC=C1C(C3=CC=C(OC)C(OCC)=C3)NC4=NC=CC(C)=C4
Molekylvægt (g/mol) 415.48
Formel vægt 415.48
Procent renhed 98.1%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation