Få mere at vide
Hamilton™ HVP-panelmonterede ventiler
Artikelnummer. 10592303
Skift visning
Volumen (metrisk) prøve:
16.5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen (metrisk) prøve Pakningsstørrelse
10592303 16.5μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10592303 Leverandør Hamilton™ Leverandørnr. 86778
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    963.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 141.42 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Kan monteres i paneler, hvilket giver mulighed for tilpasset installation i kontrolpaneler eller instrumenter.
  • Manuelt aktiveret
  • Basisenhed til styring af væsker
  • Ideel til lavtryksapplikationer
Tekniske data
Volumen (metrisk) prøve 16.5μ L
Oversigt 3-2 model, 3 porte, 90° Flow sti
Materiale Aluminium (hus)
Temperatur (metrisk) Maksimum 38 °C