Få mere at vide
Thermo Scientific™ hPSC Scorecard Assay Service
Artikelnummer. 18745395 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
1 prøve
Artikelnummer.
18745395 1 prøve
1 options
Artikelnummer. 18745395 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A16179
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
hPSC Scorecard Assay Service er et hurtigt og omkostningseffektivt alternativ til teratomdannelse til verifikation af trilineage differentieringspotentiale i humane pluripotente stamcellelinjer.
  • Et hurtigt og omkostningseffektivt alternativ til teratomdannelse til verifikation af trilineage differentieringspotentiale i humane pluripotente stamcellelinjer
  • Denne service udnytter TaqMan hPSC Scorecard Panel (A15872), bestående af 94 foruddefinerede TaqMan Genekspressionsassays (herunder endogene kontroller) tørret ned i brøndene
  • Panelet består af gener forbundet med følgende udviklingstilstande: pluripotens, ektoderm, endoderm og mesoderm
hPSC Scorecard Assay Service tilbyder:
  • Hurtig datalevering– ekspeditionstid på fire uger eller mindre
  • Praktisk prøveforberedelse– bare send en frossen cellepille
  • Kvantitative resultater– sammenligne score med referencesæt af velkarakteriserede pluripotente stamcellelinjer
  • Peer-godkendelse– citeret> 240 gange i videnskabelig litteratur
  • Enestående støtte– en dedikeret projektleder til hyppig projektkommunikation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 prøve
Varighed 3 uger
Produkttype hPSC Scorecard Assay Service
Produktlinje Anvendt Biosystems , QuantStudio
Felt Kun brug til forskning
Målgruppe Stamcelleforskere
Arter ADN