Få mere at vide
HPPH, MedChemExpress
Beskrivelse
HPPH (Photochlor) is a second generation photosensitizer, which acts as a photodynamic therapy (PDT) agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | HPPH |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 149402-51-7 |
| Farve | Black |
| Mængde | 5 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C39H48N4O4 |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Photochlor |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 125 mg/mL (196.29 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |