Få mere at vide
Memmert™ HPP Climate Chamber, 260 L, Stainless Steel
Artikelnummer. 16375087 Shop alle Memmert produkter
Spænding:
115/230 V
Artikelnummer. 16375087
Brand: Memmert™ HPP260T7
Temperature Range: 0°C to 70°C; Relative Humidity (RH): 20 to 90%; Light: LED Lighting
Tekniske data
Alarmtyper Audible and visual
Certificeringer/compliance CE
Controller type Multi-functional digital PID-microprocessor controller
Kapacitet (metrisk) 260 L
Kammermateriale Stainless Steel
Belysning LED
Stiktype German Type
Relativ luftfugtighed 20 to 90%
Temperaturområde (metrisk) 0°C to 70°C
Type Climate Chamber
Vise Twin Display
Til brug med (applikation) They are perfectly suited for stability tests, storage in controlled environment and conditioning
Fugtighedsnøjagtighed 1%
Fugtighedsområde 20 and 90%
Inkluderer Works calibration certificate for 10°C and 37°C, 60% RH at 30°C
Temperatur nøjagtighed 0.1°K
Temperaturopløsning 0.1°C
garanti 3 Years
Bredde (metrisk) 824 mm
Bredde (metrisk) interiør 640 mm
Højde (metrisk) 1183 mm
Højde (metrisk) interiør 800 mm
Dybde (metrisk) interiør 500 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 173 kg
Vægt (metrisk) 122 kg
Elektriske krav 115/230 V, 50/60 Hz, 820 w
Spænding 115/230 V
Watt 820 w
Frekvens 50/60 Hz