Få mere at vide
Memmert™ HPP Climate Chamber, 260 L, Stainless Steel
Shop alle Memmert produkter
Spænding:
115/230 V
Tekniske data
Tekniske data
| Alarmtyper | Audible and visual |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Controller type | Multi-functional digital PID-microprocessor controller |
| Kapacitet (metrisk) | 260 L |
| Kammermateriale | Stainless Steel |
| Belysning | LED |
| Stiktype | German Type |
| Relativ luftfugtighed | 20 to 90% |
| Temperaturområde (metrisk) | 0°C to 70°C |
| Type | Climate Chamber |
| Vis mere |