Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Artikelnummer. 18606478 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylen
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 kapillære, 1 slange)
5 (4 kapillærer, 1 slange)
6 (3 kapillære, 3 slanger)
Packungsgröße:
1 sæt
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Materiale | Trådstørrelse | Antal havne | Packungsgröße |
|---|---|---|---|---|---|
| 18606478 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 kapillære, 3 slanger) | - |
| 16493789 | 5 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 16403799 | 10 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | 1 sæt |
| 17165501 | 5 l | Polypropylen | S50 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17385343 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 kapillære, 3 slanger) | - |
| 17818733 | 12 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17835704 | 10 l | HDPE | S90 | 5 (4 kapillærer, 1 slange) | - |
| 17819273 | 2,50 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17845714 | 5 l | HDPE | S55 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17825704 | 5 l | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17895714 | 5 l | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17885714 | 20 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17875714 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17855714 | 20 l | HDPE | S70/71 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17865714 | 5 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17825724 | 10 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17875704 | 5 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17845704 | 10 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17855704 | 20 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17805724 | 30 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17815724 | 10 l | HDPE-EC | S90 | 5 (4 kapillærer, 1 slange) | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
18606478
Lieferant
SCAT™
Lieferanten-Nr.
307380
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1670.00 DKK
1431.66 DKK / 1 sæt
Spare 238.34 DKK
14% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
- Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
- Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
- Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
- Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Spezifikation
Spezifikation
| Til brug med (applikation) | Bortskaffelse af opløsningsmidler |
| Oversigt | Sæt 20 |
| Til brug med (udstyr) | HPLC systemer |
| Type | Komplet opløsningsmiddelopsamlingssystem |
| Opløsningsmiddelkanaler | 4 |
| Materiale | UN-X HDPE |
| Inkluderer | 1 x Safety Waste Cap, S60/61, 3 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 3 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 3 x PFA-fitting 3,2 mm OD, 3 x PP tube connector 5,0 - 11,5mm ID, 1 x GL14-tilslutning til udstødningsfilter, S10 x dåsefilter, S10 x dunk 1 UN-X, 1 x udstødningsfilter M, med stænkskærm og skifteindikator |
| Mængde | 20/Pk. |
| Farve | Hvid |
| Trådstørrelse | S60/61 |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Antal havne | 6 (3 kapillære, 3 slanger) |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?