Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Artikelnummer. 17875714 Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylen
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 kapillærrør, 1 slange)
5 (4 kapillærrør, 1 slange)
6 (3 kapillærrør, 3 slanger)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17875714
Brand: SCAT™ 307371
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HPLC-affaldssæt, V2.0 er økonomiske kombinationer til ren og sikker bortskaffelse af flydende laboratorieaffald med HPLC-systemer eller andre analytiske instrumenter. Alle sæt består af en dåse og en original SCAT™ SafetyCap med udstødningsfilter samt beslag, blindpropper og en rørforbindelse.
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
  • Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
  • Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
  • Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
  • Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Tekniske data
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sæt 11
Opløsningsmiddelkanaler 3
Materiale UN-X HDPE
Inkluderer Safety Waste Cap, 2 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 2 x PFA-fitting 3,2 mm OD, 1 x PP tube connector 5 til 11,5 mm ID, 1 x GL14-tilslutning til udstødningsfilter, 1 x beholder, S60/61, 5 L, PE-HD, UN-splash-X, 1 x skift af udstødningsfilter S og x
Farve White
Trådstørrelse S60/61
Kapacitet (metrisk) 5 l
Antal havne 3 (2 kapillærrør, 1 slange)