Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Artikelnummer. 17865714 Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylen
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 kapillærrør, 1 slange)
5 (4 kapillærrør, 1 slange)
6 (3 kapillærrør, 3 slanger)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17865714
Brand: SCAT™ 307373
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HPLC-affaldssæt, V2.0 er økonomiske kombinationer til ren og sikker bortskaffelse af flydende laboratorieaffald med HPLC-systemer eller andre analytiske instrumenter. Alle sæt består af en dåse og en original SCAT™ SafetyCap med udstødningsfilter samt beslag, blindpropper og en rørforbindelse.
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
  • Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
  • Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
  • Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
  • Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Tekniske data
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sæt 13
Opløsningsmiddelkanaler 3
Materiale HDPE-EC
Inkluderer Sikkerhedsaffaldshætte, 2 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 2 x PFA-fitting 3,2 mm OD, 1 x PP-rørstik 5 til 11,5 mm ID, 1 x GL14-tilslutning til udstødningsfilter, 1 x pladsbesparende beholder, S50, 5 L, PE-HD elektrostatisk ledningslængde, 2 x clampe, 1 x clampe 1,5 m, 1 x udstødningsfilter S, med stænkskærm og skifteindikator
Farve Black
Trådstørrelse S50
Kapacitet (metrisk) 5 l
Antal havne 3 (2 kapillærrør, 1 slange)