Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylen
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 kapillærrør, 1 slange)
5 (4 kapillærrør, 1 slange)
6 (3 kapillærrør, 3 slanger)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
- Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
- Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
- Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
- Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | HPLC systemer |
| Type | Sæt 6 |
| Opløsningsmiddelkanaler | 3 |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | Sikkerhedsaffaldshætte, 2 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 2 x PFA-fitting 3,2 mm OD, 1 x PP-rørforbindelse 5 til 11,5 mm ID, 1 x GL14-tilslutning til udstødningsfilter, 1 x beholder, S55, 5 L, PE-HD, 1 x udstødningsfilter S, med udskiftning af udstødningsfilter |
| Farve | White |
| Trådstørrelse | S55 |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Antal havne | 3 (2 kapillærrør, 1 slange) |