Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0 Artikelnummer.: 17835704
Forventet forsendelse: 09-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 DKK
    1542.28 DKK / 1 sæt
    Spare 497.72 DKK
    24% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Artikelnummer. 17835704 Shop alle SCAT Europe produkter
10 L, HDPE, S90, 5 (4 Capillary, 1 Tubing)
Kapacitet (metrisk):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17835704
Brand: SCAT™ 307324
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2040.00 DKK
    1542.28 DKK / 1 sæt
    Spare 497.72 DKK
    24% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HPLC-affaldssæt, V2.0 er økonomiske kombinationer til ren og sikker bortskaffelse af flydende laboratorieaffald med HPLC-systemer eller andre analytiske instrumenter. Alle sæt består af en dåse og en original SCAT™ SafetyCap med udstødningsfilter samt beslag, blindpropper og en rørforbindelse.
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
  • Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
  • Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
  • Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
  • Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Tekniske data
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sæt 10
Opløsningsmiddelkanaler 5
Materiale HDPE
Inkluderer Safety Waste Cap, 4 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 4 x PFA-fitting 3,2 mm OD, 1 x PP tube connector 5 til 11,5 mm ID, 1 x GL14-tilslutning til udstødningsfilter, 1 x beholder, S90, 10 L, PE-HD, 1 x udstødningsfilter M, med udstødningsfilter
Farve White
Trådstørrelse S90
Kapacitet (metrisk) 10 L
Antal havne 5 (4 Capillary, 1 Tubing)
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0 >