Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Artikelnummer. 17819273 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylen
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 kapillære, 1 slange)
5 (4 kapillærer, 1 slange)
6 (3 kapillære, 3 slanger)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Trådstørrelse Antal havne Pakningsstørrelse
17819273 2,50 l HDPE GL45 3 (2 kapillære, 1 slange) -
16493789 5 l HDPE GL45 3 (2 kapillære, 1 slange) -
16403799 10 l HDPE GL45 3 (2 kapillære, 1 slange) 1 sæt
17165501 5 l Polypropylen S50 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17385343 5 l UN-X HDPE S60/61 6 (3 kapillære, 3 slanger) -
17818733 12 l HDPE S60/61 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17835704 10 l HDPE S90 5 (4 kapillærer, 1 slange) -
17845714 5 l HDPE S55 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17825704 5 l UN-X HDPE S55 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17895714 5 l UN-X HDPE S51 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17885714 20 l HDPE S60/61 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17875714 5 l UN-X HDPE S60/61 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17855714 20 l HDPE S70/71 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17865714 5 l HDPE-EC S50 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17825724 10 l HDPE-EC S50 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17875704 5 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17845704 10 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17855704 20 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17805724 30 l HDPE-EC S60/61 3 (2 kapillære, 1 slange) -
17815724 10 l HDPE-EC S90 5 (4 kapillærer, 1 slange) -
18606478 5 l UN-X HDPE S60/61 6 (3 kapillære, 3 slanger) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 17819273 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 307366
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1230.00 DKK
    1052.85 DKK / 1 sæt
    Spare 177.15 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
HPLC-affaldssæt, V2.0 er økonomiske kombinationer til ren og sikker bortskaffelse af flydende laboratorieaffald med HPLC-systemer eller andre analytiske instrumenter. Alle sæt består af en dåse og en original SCAT™ SafetyCap med udstødningsfilter samt beslag, blindpropper og en rørforbindelse.
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
  • Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
  • Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
  • Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
  • Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Tekniske data
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Komplet opløsningsmiddelopsamlingssystem
Opløsningsmiddelkanaler 3
Materiale HDPE
Inkluderer Sikkerhedsaffaldshætte, 2 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 2 x PFA-fitting 3,2 mm OD, 1 x PP-rørtilslutning 5 til 11,5 mm ID, 1 x GL14-tilslutning til udstødningsfilter, 1 x beholder, GL45, 2,5 L, PE-HD, 1 x udstødningsfilter S, skift af udstødningsfilter
Farve Hvid
Trådstørrelse GL45
Kapacitet (metrisk) 2,50 l
Antal havne 3 (2 kapillære, 1 slange)