Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Artikelnummer. 17818733 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylen
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 kapillære, 1 slange)
5 (4 kapillærer, 1 slange)
6 (3 kapillære, 3 slanger)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Materiale | Trådstørrelse | Antal havne | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17818733 | 12 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 16493789 | 5 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 16403799 | 10 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | 1 sæt |
| 17165501 | 5 l | Polypropylen | S50 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17385343 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 kapillære, 3 slanger) | - |
| 17835704 | 10 l | HDPE | S90 | 5 (4 kapillærer, 1 slange) | - |
| 17819273 | 2,50 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17845714 | 5 l | HDPE | S55 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17825704 | 5 l | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17895714 | 5 l | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17885714 | 20 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17875714 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17855714 | 20 l | HDPE | S70/71 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17865714 | 5 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17825724 | 10 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17875704 | 5 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17845704 | 10 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17855704 | 20 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17805724 | 30 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17815724 | 10 l | HDPE-EC | S90 | 5 (4 kapillærer, 1 slange) | - |
| 18606478 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 kapillære, 3 slanger) | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
17818733
Leverandør
SCAT™
Leverandørnr.
307355
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
1495.00 DKK
1280.17 DKK / Pakke med 1
Spare 214.83 DKK
14% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
- Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
- Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
- Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
- Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | HPLC systemer |
| Type | Komplet opløsningsmiddelopsamlingssystem |
| Opløsningsmiddelkanaler | 3 |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | Sikkerhedsaffaldshætte, 2 x 2,3 mm OD PFA-fittings, 2 x 3,2 mm OD PFA-fittings, rørforbindelse (5 til 11,5 mm ID), GL14-tilslutning til udstødningsfilter, 12 L-beholder (S60/61), udstødningsfilter M med stænkskærm og udskiftningsindikator |
| Farve | Hvid |
| Trådstørrelse | S60/61 |
| Kapacitet (metrisk) | 12 l |
| Antal havne | 3 (2 kapillære, 1 slange) |