Learn More
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0 Artikelnummer.: 17805724
Forventet forsendelse: 22-12-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 DKK
    2084.79 DKK / 1 sæt
    Spare 675.21 DKK
    24% Off
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Code produit. 17805724 Tous les produits SCAT Europe Produits
30 L, HDPE-EC, S60/61, 3 (2 Capillary, 1 Tubing)
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
2.50 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylene
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 Capillary, 1 Tubing)
5 (4 Capillary, 1 Tubing)
6 (3 Capillary, 3 Tubing)
missing translation for 'unitSize'
1 sæt
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 17805724
missing translation for 'mfr': SCAT™ 307378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 DKK
    2084.79 DKK / 1 sæt
    Spare 675.21 DKK
    24% Off
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-12-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
HPLC-affaldssæt, V2.0 er økonomiske kombinationer til ren og sikker bortskaffelse af flydende laboratorieaffald med HPLC-systemer eller andre analytiske instrumenter. Alle sæt består af en dåse og en original SCAT™ SafetyCap med udstødningsfilter samt beslag, blindpropper og en rørforbindelse.
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
  • Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
  • Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
  • Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
  • Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Spécification
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sæt 18
Opløsningsmiddelkanaler 3
Materiale HDPE-EC
Inkluderer Safety Waste Cap, PTFE-EL, 2 x PFA-fitting 2,3 mm OD, 2 x PFA-fitting 3,2 mm OD, 1 x PP tube connector 5 til 11,5 mm ID, 1 x GL14-tilslutning til udstødningsfilter, 1 x beholder, S60/61, 30 L, 30 L, PE-HD-længde, elektrisk ledende ledning, x 1 x ledningskabel, PE-HD 1,5 m, 1 x udstødningsfilter M, med stænkskærm og skifteindikator
Farve Black
Trådstørrelse S60/61
Kapacitet (metrisk) 30 L
Antal havne 3 (2 Capillary, 1 Tubing)
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0 >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis