Få mere at vide
SCAT™ HPLC affaldssæt, V2.0
Artikelnummer. 16493789 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2,50 l
5 l
10 l
12 l
20 l
30 l
Materiale:
HDPE
HDPE-EC
Polypropylen
UN-X HDPE
Trådstørrelse:
GL45
S50
S51
S55
S60/61
S70/71
S90
Antal havne:
3 (2 kapillære, 1 slange)
5 (4 kapillærer, 1 slange)
6 (3 kapillære, 3 slanger)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
21 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Materiale | Trådstørrelse | Antal havne | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16493789 | 5 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 16403799 | 10 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | 1 sæt |
| 17165501 | 5 l | Polypropylen | S50 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17385343 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 kapillære, 3 slanger) | - |
| 17818733 | 12 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17835704 | 10 l | HDPE | S90 | 5 (4 kapillærer, 1 slange) | - |
| 17819273 | 2,50 l | HDPE | GL45 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17845714 | 5 l | HDPE | S55 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17825704 | 5 l | UN-X HDPE | S55 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17895714 | 5 l | UN-X HDPE | S51 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17885714 | 20 l | HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17875714 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17855714 | 20 l | HDPE | S70/71 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17865714 | 5 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17825724 | 10 l | HDPE-EC | S50 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17875704 | 5 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17845704 | 10 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17855704 | 20 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17805724 | 30 l | HDPE-EC | S60/61 | 3 (2 kapillære, 1 slange) | - |
| 17815724 | 10 l | HDPE-EC | S90 | 5 (4 kapillærer, 1 slange) | - |
| 18606478 | 5 l | UN-X HDPE | S60/61 | 6 (3 kapillære, 3 slanger) | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
16493789
Leverandør
SCAT™
Leverandørnr.
307307
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
SCAT™ tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
- Skræddersyet system med sæt komponenter af høj kvalitet
- Sikkerhedsbeholdere lavet af HDPE eller polypropylen materiale
- Attraktiv pris i forhold til enkeltkøb
- Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | HPLC systemer |
| Type | Komplet opløsningsmiddelopsamlingssystem |
| Opløsningsmiddelkanaler | 3 |
| Materiale | HDPE |
| Inkluderer | Sikkerhedsaffaldshætte, 2 x 2,3/3,2 mm OD, 1 x 6,4 til 9 mm ID, HDPE-beholder, udstødningsfilter M med stænkskærm og udskiftningsindikator |
| Farve | Hvid |
| Trådstørrelse | GL45 |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Antal havne | 3 (2 kapillære, 1 slange) |
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?