Få mere at vide
SCAT™ HPLC-forsynings- og affaldssæt, V2.0, velegnet til alle HPLC-systemer
Artikelnummer. p-200026281 Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
4 x sikkerhedshætte III, GL45, 4 x luftventil, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, S60/61, elektrostatisk ledende, 1 x udstødningsfilter M, V3.0, med stænkskærm og skifteindikator, 1 x 5 liters dunk, PE-HD-EL, 1 x jordingskabel, 2 x klemme, 1,5 m længde, 4 x laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, klart glas og rund, med hætte og hældering, 5 x PFA-fitting med integreret ferrule, 2,3 mm OD, violet, 5 x PFA fitting med integreret ferrule, 1,6 mm OD, grøn, 10 x PFA fitting med integreret ferrule , 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindstik, 2 x stik, lige, 6 til 8 mm ID, 1 x stik, buet, 5 til 11,5 mm ID, 1 x stik, vinklet, 9,5 til 10 mm ID
4 x sikkerhedshætte III, GL45, 8 x luftventil, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, GL45, 1 x udstødningsfilter L, V3.0, med stænkskærm og skifteindikator, levetid 12 måneder, 1 x 5 liter dunk, PE -HD, 4 x Laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, klart glas og rund, med låg og hældering, 5 x PFA-fitting med integreret ferrule, 2,3 mm OD, violet, 5 x PFA-fitting med integreret ferrule, 1,6 mm OD, grøn, 10 x PFA-fitting med integreret ferrule, 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindprop, 2 x stik, lige, 6 - 8 mm ID, 1 x stik, buet, 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x stik, vinklet, 9,5 - 10 mm ID
4 x sikkerhedshætte III, GL45, 8 x luftventil, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, S60/61, elektrostatisk ledende, 1 x udstødningsfilter L, V3.0, med stænkskærm og skifteindikator, levetid 12 måneder, 1 x 5 liters dunk, PE-HD-EL, 1 x jordingskabel, 2 x klemme, L = 1,5 m, 4 x laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, klart glas og rund, med hætte og hældering, 5 x PFA-fitting med integreret hylster, 2,3 mm OD, violet, 5 x PFA-fitting med integreret hylster, 1,6 mm OD, grøn, 10 x PFA fitting med integreret ferrule, 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindprop, 2 x stik, lige, 6 - 8 mm ID, 1 x stik, buet, 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x stik, vinklet, 9,5 - 10 mm ID
4 x sikkerhedshætte III, V2.0, GL45, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, V2.0, GL45, 1 x udstødningsfilter M, V2.0, 4 x laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, 4 x luftventil, 5 x PFA fitting med integreret ferrule, 2,3 mm, violet, 5 x PFA fitting med integreret ferrule, 1,6 mm, grøn, 10 x PFA-fitting med integreret hylster, 3,2 mm, blå, 10 x afblændingspropper, 1,6/2,3/3,2 mm, farveløs, 2 x rørstik, lige 6 - 8 mm, 1 x rørstik, buet, 5,0 - 11,5 mm, 1 x rørforbindelse, vinklet, 9,5 - 10 mm
Artikelnummer. 16458190
Brand: SCAT™ 307337
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En allround pakke, der passer til alle HPLC- og UHPLC-systemer.
  • Beskytter dit system mod kontaminering
  • Holder opløsningsmiddelblandinger stabile
  • Højtydende materialer med fremragende kemisk modstandsdygtighed
Sikkerhedssættet forbinder slanger sikkert og blokerer farlige dampe. Luftventiler og udstødningsfiltre giver sikker trykudligning uden under- eller overtryk i opløsningsmiddelflasker og affaldsbeholdere
Tekniske data
Oversigt HPLC-forsynings- og affaldssæt, V2.0, velegnet til alle HPLC-systemer
Til brug med (udstyr) Ethvert HPLC-system
Type HPLC-system
Opløsningsmiddelkanaler 8
Inkluderer 4 x sikkerhedshætte III, V2.0, GL45, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, V2.0, GL45, 1 x udstødningsfilter M, V2.0, 4 x laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, 4 x luftventil, 5 x PFA fitting med integreret ferrule, 2,3 mm, violet, 5 x PFA fitting med integreret ferrule, 1,6 mm, grøn, 10 x PFA-fitting med integreret hylster, 3,2 mm, blå, 10 x afblændingspropper, 1,6/2,3/3,2 mm, farveløs, 2 x rørstik, lige 6 - 8 mm, 1 x rørstik, buet, 5,0 - 11,5 mm, 1 x rørforbindelse, vinklet, 9,5 - 10 mm