Få mere at vide
SCAT™ HPLC-forsynings- og affaldssæt, V2.0, velegnet til alle HPLC-systemer
Shop alle SCAT Europe produkter
Inkluderer:
4 x sikkerhedshætte III, GL45, 4 x luftventil, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, S60/61, elektrostatisk ledende, 1 x udstødningsfilter M, V3.0, med stænkskærm og skifteindikator, 1 x 5 liters dunk, PE-HD-EL, 1 x jordingskabel, 2 x klemme, 1,5 m længde, 4 x laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, klart glas og rund, med hætte og hældering, 5 x PFA-fitting med integreret ferrule, 2,3 mm OD, violet, 5 x PFA fitting med integreret ferrule, 1,6 mm OD, grøn, 10 x PFA fitting med integreret ferrule , 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindstik, 2 x stik, lige, 6 til 8 mm ID, 1 x stik, buet, 5 til 11,5 mm ID, 1 x stik, vinklet, 9,5 til 10 mm ID
4 x sikkerhedshætte III, GL45, 8 x luftventil, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, GL45, 1 x udstødningsfilter L, V3.0, med stænkskærm og skifteindikator, levetid 12 måneder, 1 x 5 liter dunk, PE -HD, 4 x Laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, klart glas og rund, med låg og hældering, 5 x PFA-fitting med integreret ferrule, 2,3 mm OD, violet, 5 x PFA-fitting med integreret ferrule, 1,6 mm OD, grøn, 10 x PFA-fitting med integreret ferrule, 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindprop, 2 x stik, lige, 6 - 8 mm ID, 1 x stik, buet, 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x stik, vinklet, 9,5 - 10 mm ID
4 x sikkerhedshætte III, GL45, 8 x luftventil, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, S60/61, elektrostatisk ledende, 1 x udstødningsfilter L, V3.0, med stænkskærm og skifteindikator, levetid 12 måneder, 1 x 5 liters dunk, PE-HD-EL, 1 x jordingskabel, 2 x klemme, L = 1,5 m, 4 x laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, klart glas og rund, med hætte og hældering, 5 x PFA-fitting med integreret hylster, 2,3 mm OD, violet, 5 x PFA-fitting med integreret hylster, 1,6 mm OD, grøn, 10 x PFA fitting med integreret ferrule, 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindprop, 2 x stik, lige, 6 - 8 mm ID, 1 x stik, buet, 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x stik, vinklet, 9,5 - 10 mm ID
4 x sikkerhedshætte III, V2.0, GL45, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, V2.0, GL45, 1 x udstødningsfilter M, V2.0, 4 x laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, 4 x luftventil, 5 x PFA fitting med integreret ferrule, 2,3 mm, violet, 5 x PFA fitting med integreret ferrule, 1,6 mm, grøn, 10 x PFA-fitting med integreret hylster, 3,2 mm, blå, 10 x afblændingspropper, 1,6/2,3/3,2 mm, farveløs, 2 x rørstik, lige 6 - 8 mm, 1 x rørstik, buet, 5,0 - 11,5 mm, 1 x rørforbindelse, vinklet, 9,5 - 10 mm
Beskrivelse
- Beskytter dit system mod kontaminering
- Holder opløsningsmiddelblandinger stabile
- Højtydende materialer med fremragende kemisk modstandsdygtighed
Sikkerhedssættet forbinder slanger sikkert og blokerer farlige dampe. Luftventiler og udstødningsfiltre giver sikker trykudligning uden under- eller overtryk i opløsningsmiddelflasker og affaldsbeholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Væskekromatografi |
| Oversigt | HPLC-forsynings- og bortskaffelsessæt (12 måneder), ikke-elektrostatisk ledende |
| Til brug med (udstyr) | Ethvert HPLC-system |
| Type | Komplet opløsningsmiddelopsamlingssystem |
| Opløsningsmiddelkanaler | 4 |
| Inkluderer | 4 x sikkerhedshætte III, GL45, 8 x luftventil, 1 x sikkerhedsaffaldshætte, GL45, 1 x udstødningsfilter L, V3.0, med stænkskærm og skifteindikator, levetid 12 måneder, 1 x 5 liter dunk, PE -HD, 4 x Laboratorieflaske DURAN, GL45, 1.000 ml, klart glas og rund, med låg og hældering, 5 x PFA-fitting med integreret ferrule, 2,3 mm OD, violet, 5 x PFA-fitting med integreret ferrule, 1,6 mm OD, grøn, 10 x PFA-fitting med integreret ferrule, 3,2 mm OD, blå, 10 x PFA blindprop, 2 x stik, lige, 6 - 8 mm ID, 1 x stik, buet, 5,0 - 11,5 mm ID, 1 x stik, vinklet, 9,5 - 10 mm ID |