Få mere at vide
SCAT HPLC-forsyningssæt, V2.0
Artikelnummer. p-7214836 Shop alle SCAT Europe produkter
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1 l
Farve:
Brun
Klar
Ravgul
Materiale:
Glas (Firkantet)
Glas (Youthility)
Glas (rund)
PTFE
Opløsningsmiddelkanaler:
1
2
3
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 16413799
Brand: SCAT 307312
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HPLC Supply Sets, V2.0 fra producenten SCAT er kombinationer af udstyr til kontamineringsfri tilførsel af HPLC-systemer med opløsningsmidler. Sættene består af en laboratorieflaske med GL 45 gevind, en SCAT SafetyCap samt kapillærer, sugefiltre og luftventiler.
  • Tilpasset system med højkvalitets sæt komponenter
  • SafetyCaps fra premium-producenten SCAT
  • Laboratorieflasker
  • Pris attraktiv i forhold til enkeltkøb
  • Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
SCAT tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
Tekniske data
Oversigt HPLC Supply-Set I, V2.0: 1 x Sikkerhedshætte I GL45, 1 x 1000 mL Laboratorieflaske rund& brunt glas + 1 x 1,5 m kapillær 3,2 mm OD, 1 x PTFE sugefilter + luftventil (317010)
Til brug med (udstyr) Ethvert HPLC-system
Type Sæt I
Opløsningsmiddelkanaler 1
Materiale Glas (rund)
Inkluderer 1 x SafetyCap I GL45, 1 x 1000 ml laboratorieflaske rund& brunt glas + 1 x 1,5 m kapillær 3,2 mm OD, 1 x PTFE sugefilter + luftventil (317010)
Farve Brun
Trådstørrelse GL45
Kapacitet (metrisk) 1 l