Få mere at vide
SCAT HPLC-forsyningssæt, V2.0
Artikelnummer. 17927260 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
1 l
Farve:
Brun
Klar
Materiale:
Glas (Square)
Glas (Youtility)
Glas (rund)
Opløsningsmiddelkanaler:
1
2
3
Pakningsstørrelse:
1 sæt
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Farve Materiale Opløsningsmiddelkanaler Pakningsstørrelse
17927260 100 ml Brun Glas (rund) 2 -
16413799 1 l Brun Glas (rund) 1 -
16433789 1 l Klar Glas (rund) 1 1 sæt
16443789 1 l Klar Glas (Square) 1 -
16423799 1 l Brun Glas (rund) 2 -
16453789 1 l Klar Glas (rund) 2 -
16473789 1 l Klar Glas (Square) 2 -
16433799 1 l Brun Glas (rund) 3 -
16463789 1 l Klar Glas (rund) 3 -
16483789 1 l Klar Glas (Square) 3 -
16453799 1 l Klar Glas (Youtility) 3 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17927260 Leverandør SCAT Leverandørnr. 307327
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 DKK
    901.36 DKK / 1 sæt
    Spare 153.64 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
HPLC Supply Sets, V2.0 fra producenten SCAT er kombinationer af udstyr til kontamineringsfri tilførsel af HPLC-systemer med opløsningsmidler. Sættene består af en laboratorieflaske med GL 45 gevind, en SCAT SafetyCap samt kapillærer, sugefiltre og luftventiler.
  • Tilpasset system med højkvalitets sæt komponenter
  • SafetyCaps fra premium-producenten SCAT
  • Laboratorieflasker
  • Pris attraktiv i forhold til enkeltkøb
  • Klar til brug, ingen yderligere komponenter nødvendige
SCAT tilbyder et komplet system til sikker forsyning og bortskaffelse af opløsningsmidler i analytics. Alle produkter er kompatible på tværs af generationer og passer perfekt til hinanden.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Opløsningsmiddelforsyning til din HPLC
Til brug med (udstyr) Ethvert HPLC-system
Type Komplet opløsningsmiddelopsamlingssystem
Opløsningsmiddelkanaler 2
Materiale Glas (rund)
Inkluderer 1 x SafetyCap II GL28, 1 x 100 mL Laboratorieflaske rund, brunt glas, 2 x 1,5 m kapillærer 3,2 mm OD, 2 x PTFE sugefiltre, luftventil (317010)
Farve Brun
Trådstørrelse GL28
Kapacitet (metrisk) 100 ml