Få mere at vide
SCAT™ HPLC Starter Kits VI, Green Line
Artikelnummer. 31454252 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Materiale:
PEEK
Artikelnummer. Materiale
31454252 PEEK
1 options
Artikelnummer. 31454252 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 499204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3740.00 DKK
    2928.18 DKK / 1 sæt
    Spare 811.82 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Green Line Safety Caps står for en bevidst beslutning om ikke at bruge PFAS uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed.
  • PFAS-fri - fremtidssikret og bæredygtigt: Green Line undlader fuldstændigt PFAS og bruger PEEK som en fluorfri højtydende plast, der garanterer bæredygtighed og fremtidssikring.
  • Fuld regulatorisk sikkerhed: Green Line-produkter eliminerer risici forårsaget af kommende PFAS-forbud og opfylder de højeste miljø- og ESG-krav.
  • Teknisk kvalitet uden kompromis: Sikkerhedshætterne er 1:1 kompatible med eksisterende systemer, kemikalieresistente, autoklavable og absolut lækagesikre i henhold til standarden SCAT .
  • Synligt bæredygtigt: Med deres grønne farve gør produkterne bæredygtighed synlige og demonstrerer laboratoriets engagement i en PFAS-fri fremtid.
  • Udvikling med fremsynethed Green Line sikrer laboratorieprocesser mod regulatoriske risici på lang sigt og understøtter bæredygtige virksomhedsstrategier.
  • Produktdiversitet og omkostningseffektivitet: Serien tilbyder et bredt udvalg af varianter, startkits og tilbehør til fleksible, omkostningseffektive og brugsklare HPLC-løsninger.
  • Sammenfattende står Green Line for PFAS-fri, regulatorisk SCAT sikker, teknisk kraftfulde og synligt bæredygtige laboratorieløsninger – uden at gå på kompromis med kvalitet, stramhed eller kompatibilitet. Mens konventionelle kapsler er baseret på PTFE, et symbol på de såkaldte evighedskemikalier, bruger PEEK Green Line , en fuldstændig fluorfri højtydende plast med fremragende kemiske og termiske egenskaber.
Tekniske data
Til brug med (applikation) PFAS-fri analyser
Til brug med (udstyr) GreenLine Portefølje
Type Safety Caps Kit
Materiale PEEK
Inkluderer 4 x Safety Cap VI, GL 45, PEEK, 4 x luftventil, 4 x skiftindikator, 24 x PE-montering 1,6 mm OD, 24 x PE-fitting 2,3 mm OD, 24 x PE-fitting 3,2 mm OD, 20 x PE-blind plug, 4 x mærkningsfelt
Mængde 4 landskampe
Farve Grøn
Trådstørrelse GL45