Få mere at vide
SCAT HPLC-startsæt - Supply, V2.0
Artikelnummer. 18696458 Shop alle SCAT Europe produkter
Type:
HPLC-startsæt 1
HPLC-startsæt 2
HPLC-startsæt 3
Opløsningsmiddel affaldssæt
Artikelnummer. 18696458
Brand: SCAT 399204
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SCAT Sikkerhedshætter er standarden til sikkert at forsyne din HPLC med opløsningsmidler. De blokerer for skadelige dampe og beskytter dit HPLC-system mod forurening.HPLC-startsæt udstyret med SafetyCaps, blindpropper, fittings og udluftningsventiler.
  • Original mærkekvalitet fra premium-producenten SCAT
  • Indledende fjernelsesudstyr, der kan bruges med alle almindelige HPLC-systemer
  • Startsæt bestående af SCAT SafetyCaps, blindpropper, fittings og luftventiler til forsyning af HPLC-systemer
  • Alle sætkomponenter kan genbestilles separat
startsæt, hplc system, sikkerhedshætter, blindpropper, fittings, luftventil
Tekniske data
Inkluderer HPLC Starter Kit 6: 4 x sikkerhedshætte VI, GL45, 4 x luftventil, 4 x skiftindikator, 24 x PFA-fitting 1,6 mm OD, grøn, 24 x PFA-fitting 2,3 mm OD, violet, 24 x PFA-fitting 3,2 mm OD, blå, 20 x PFA-blindpropper, 4 x mærkat
Materiale PTFE
Trådstørrelse GL45
Type Opløsningsmiddel affaldssæt
Mængde 4 Pk.