Få mere at vide
SCAT HPLC-startsæt - Supply, V2.0
Artikelnummer. 18656488 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Produkttype:
HPLC-startsæt 1
HPLC-startsæt 2
HPLC-startsæt 3
Opløsningsmiddel affaldssæt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
18656488 Opløsningsmiddel affaldssæt
16463819 HPLC-startsæt 1
16473819 HPLC-startsæt 2
16687493 HPLC-startsæt 3
18696458 Opløsningsmiddel affaldssæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 18656488 Leverandør SCAT Leverandørnr. 399203
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
SCAT Sikkerhedshætter er standarden til sikkert at forsyne din HPLC med opløsningsmidler. De blokerer for skadelige dampe og beskytter dit HPLC-system mod forurening.HPLC-startsæt udstyret med SafetyCaps, blindpropper, fittings og udluftningsventiler.
  • Original mærkekvalitet fra premium-producenten SCAT
  • Indledende fjernelsesudstyr, der kan bruges med alle almindelige HPLC-systemer
  • Startsæt bestående af SCAT SafetyCaps, blindpropper, fittings og luftventiler til forsyning af HPLC-systemer
  • Alle sætkomponenter kan genbestilles separat
startsæt, hplc system, sikkerhedshætter, blindpropper, fittings, luftventil
Tekniske data
Inkluderer HPLC Starter Kit 4: 4 x sikkerhedshætte IV, GL45, 4 x luftventil, 4 x skiftindikator, 16 x PFA-fitting 1,6 mm OD, grøn, 16 x PFA-fitting 2,3 mm OD, violet, 16 x PFA-fitting 3,2 mm OD, blå, 12 x PFA-blindpropper, 4 x label
Materiale PTFE
Trådstørrelse GL45
Mængde 4 Pk.
Produkttype Opløsningsmiddel affaldssæt