Få mere at vide
SCAT HPLC-startsæt - Supply, V2.0
Artikelnummer. 16473819 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Produkttype:
HPLC Starterkit 1
HPLC Starterkit 2
HPLC Starterkit 3
Opløsningsmiddelaffaldssæt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype
16473819 HPLC Starterkit 2
16463819 HPLC Starterkit 1
16687493 HPLC Starterkit 3
18656488 Opløsningsmiddelaffaldssæt
18696458 Opløsningsmiddelaffaldssæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16473819 Leverandør SCAT Leverandørnr. 399201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2300.00 DKK
    2113.32 DKK / Pakke med 4
    Spare 186.68 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
SCAT Sikkerhedshætter er standarden til sikkert at forsyne din HPLC med opløsningsmidler. De blokerer for skadelige dampe og beskytter dit HPLC-system mod forurening.HPLC-startsæt udstyret med SafetyCaps, blindpropper, fittings og udluftningsventiler.
  • Original mærkekvalitet fra premium-producenten SCAT
  • Indledende fjernelsesudstyr, der kan bruges med alle almindelige HPLC-systemer
  • Startsæt bestående af SCAT SafetyCaps, blindpropper, fittings og luftventiler til forsyning af HPLC-systemer
  • Alle sætkomponenter kan genbestilles separat
startsæt, hplc system, sikkerhedshætter, blindpropper, fittings, luftventil
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Ethvert HPLC-system
Inkluderer 4 x SafetyCaps II (307909), 4 x blindpropper, 8 x fittings 1,6/2,3/3,2 mm, 4 x luftventiler (317010)
Trådstørrelse GL45
Til brug med (applikation) Levering af HPLC-systemer
Produkttype HPLC Starterkit 2