Beskrivelse
- PFAS-fri - fremtidssikret og bæredygtigt: Green Line undlader fuldstændigt PFAS og bruger PEEK som en fluorfri højtydende plast, der garanterer bæredygtighed og fremtidssikring.
- Fuld regulatorisk sikkerhed: Green Line-produkter eliminerer risici forårsaget af kommende PFAS-forbud og opfylder de højeste miljø- og ESG-krav.
- Teknisk kvalitet uden kompromis: Sikkerhedshætterne er 1:1 kompatible med eksisterende systemer, kemikalieresistente, autoklavable og absolut lækagesikre i henhold til standarden SCAT .
- Synligt bæredygtigt: Med deres grønne farve gør produkterne bæredygtighed synlige og demonstrerer laboratoriets engagement i en PFAS-fri fremtid.
- Udvikling med fremsynethed Green Line sikrer laboratorieprocesser mod regulatoriske risici på lang sigt og understøtter bæredygtige virksomhedsstrategier.
- Produktdiversitet og omkostningseffektivitet: Serien tilbyder et bredt udvalg af varianter, startkits og tilbehør til fleksible, omkostningseffektive og brugsklare HPLC-løsninger.
- Sammenfattende står Green Line for PFAS-fri, regulatorisk SCAT sikker, teknisk kraftfulde og synligt bæredygtige laboratorieløsninger – uden at gå på kompromis med kvalitet, stramhed eller kompatibilitet. Mens konventionelle kapsler er baseret på PTFE, et symbol på de såkaldte evighedskemikalier, bruger PEEK Green Line , en fuldstændig fluorfri højtydende plast med fremragende kemiske og termiske egenskaber.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | PFAS-fri analyser |
| Til brug med (udstyr) | GreenLine Portefølje |
| Type | Safety Caps Kit |
| Materiale | PEEK |
| Inkluderer | 4 x Safety Cap II, GL 45, PEEK 4 x luftventil, 4 x skiftindikator, 8 x PE-fitting 1,6 mm OD, 8 x PE-fitting 2,3 mm OD, 8 x PE-fitting 3,2 mm OD, 4 x PE-blindstik, 4 x mærkningsfelt |
| Mængde | 4 landskampe |
| Farve | Grøn |
| Trådstørrelse | GL45 |
Produkttitel
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?