Beskrivelse
- PFAS-fri - fremtidssikret og bæredygtigt: Green Line undlader fuldstændigt PFAS og bruger PEEK som en fluorfri højtydende plast, der garanterer bæredygtighed og fremtidssikring.
- Fuld regulatorisk sikkerhed: Green Line-produkter eliminerer risici forårsaget af kommende PFAS-forbud og opfylder de højeste miljø- og ESG-krav.
- Teknisk kvalitet uden kompromis: Sikkerhedshætterne er 1:1 kompatible med eksisterende systemer, kemikalieresistente, autoklavable og absolut lækagesikre i henhold til standarden SCAT .
- Synligt bæredygtigt: Med deres grønne farve gør produkterne bæredygtighed synlige og demonstrerer laboratoriets engagement i en PFAS-fri fremtid.
- Udvikling med fremsynethed Green Line sikrer laboratorieprocesser mod regulatoriske risici på lang sigt og understøtter bæredygtige virksomhedsstrategier.
- Produktdiversitet og omkostningseffektivitet: Serien tilbyder et bredt udvalg af varianter, startkits og tilbehør til fleksible, omkostningseffektive og brugsklare HPLC-løsninger.
- Sammenfattende står Green Line for PFAS-fri, regulatorisk SCAT sikker, teknisk kraftfulde og synligt bæredygtige laboratorieløsninger – uden at gå på kompromis med kvalitet, stramhed eller kompatibilitet. Mens konventionelle kapsler er baseret på PTFE, et symbol på de såkaldte evighedskemikalier, bruger PEEK Green Line , en fuldstændig fluorfri højtydende plast med fremragende kemiske og termiske egenskaber.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | PFAS-fri analyser |
| Til brug med (udstyr) | GreenLine Portefølje |
| Type | Safety Caps Kit |
| Materiale | PEEK |
| Inkluderer | 3 x Safety Cap I, GL 45, , 1 x Safety Cap II, PEEK GL 45, PEEK, 4 x luftventil, 4 x skiftindikator, 5 x PE-montering 1,6 mm OD, 5 x PE-fitting 2,3 mm OD, 5 x PE-fitting 3,2 mm OD, 1 x PE-blindstik, 4 x mærkningsfelt |
| Mængde | 4 landskampe |
| Farve | Grøn |
| Trådstørrelse | GL45 |