Få mere at vide
SCAT™ HPLC sikkerhedshætte II
Artikelnummer. 17967260 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
38-430
GL32
Artikelnummer. Trådstørrelse
17967260 GL32
17907250 38-430
2 options
Artikelnummer. 17967260
Brand: SCAT™ 107511
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse sikkerhedshætter giver maksimal sikkerhed til din HPLC-opløsningsmiddelforsyning. Udtræk dine opløsningsmidler sikkert fra flasker og reservoirer uden at blive udsat for farlige gasser og opløsningsmiddeldampe. Komplet med integreret luftventil til trykudligning.
  • Materialer af høj kvalitet sikrer maksimal sikkerhed for laboratoriet og personalet
  • 360° drejelig og op til °200 C autoklaverbar skruelåg for maksimal fleksibilitet
  • Stabil konstruktion for højeste sikkerhed og nem håndtering
  • Kemisk modstandsdygtig over for aggressive organiske opløsningsmidler
  • Attraktivt design og overskuelig arrangement af forbindelserne
  • Forbedret design for nem tilslutning af kapillærer i forskellige farver
  • Gratis luftventil med skiftindikator inkluderet i hver SafetyCap
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Lab flasker
Inkluderer 2 PFA fittings med 1,6/2,3/3,2 mm OD, 1 PFA blindprop, 1 luftventil
Materiale PTFE
Trådstørrelse GL32
Til brug med (applikation) HPLC systemer
Type Sikkerhedshætte