Få mere at vide
BICASA HPLC-stativ - Model 2
Artikelnummer. 30057594 Shop alle BICASA produkter
Holder:
HPLC systemer, UHPLC systemer
Artikelnummer. 30057594
Brand: BICASA HPLC.750.750.1750
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HPLC Rack - Mobil arbejdsstation - Aluminiumsramme med højdejusterbar HPL bordplade og hylde.
  • HPLC rack
  • Designet specifikt til at organisere HPLC- og UHPLC-systemer
  • Max bæreevne: 700 kg (ensartet fordelt)
  • Aluminiumtrukne profilerede piedestaler med lodrette slidser
  • Kraftig stålplade foldet sokkel
  • Højkapacitetshjul, alle med enkeltstående, låse- og nivelleringsanordning
  • Højdejusterbar bordpladestøtte (mm 50 mellemrum) med kraftige udkragningsbeslag i stål og vandret aluminium tværstang
  • Alle dele færdigbehandlet med polyurethan pulverlakering
  • Lysegrå mat bonderiseret farve
  • HPL bordplade, pastelgrå farve med sort kerne
  • HPL hylde på aluminiumsstang, pastelgrå farve med sort kerne
  • Højdejusterbar
Tekniske data
Produkttype HPLC rack
Array Ingen
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Lysegrå
Holder HPLC systemer, UHPLC systemer
Materiale Stål
Stillinger Ingen
Form Rektangulær
Hylder Ingen
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke steril
Dimensioner (L x B x H) 750 x 750 x 1750 mm
Bredde (metrisk) 750 mm
Bredde (engelsk) 29,5''
Højde (metrisk) 750 mm
Højde (engelsk) 29,5 tommer