Få mere at vide
Thermo Scientific™ dNTP-mix (20 mM)
Beskrivelse
Thermo Scientific™ dNTP Mix (20 mM) indeholder rensede deoxyribonukleotidtrifosfater (dNTP'er), der opfylder høje kvalitetsstandarder og resulterer i fremragende ydeevne for en række molekylærbiologiske anvendelser. Denne forblandede opløsning indeholder 5 mM hver af dATP, dCTP, dGTP og dTTP ved pH 7,5 for en samlet dNTP-koncentration på 20 mM. En sådan blanding gør det muligt at reducere det samlede antal pipetteringstrin og risikoen for reaktionsopsætningsfejl.
Funktioner
- Renhed bekræftet af HPLC
- Stabil i 2 år ved –20 °C
- Fri for menneskeligt og E. coli-DNA
Applikationer
Thermo Scientific™ dNTP-blanding kan anvendes i en bred vifte af molekylære anvendelser, herunder:
- cDNA-syntese
- PCR, RT-PCR, qPCR
- Primerudvidelse
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20 mM |
| Indhold og opbevaring | dNTP Mix (20 mM) indeholder færdigblandet dATP, dCTP, dGTP og dTTP i en slutkoncentration på 20 mM (1 mL) Opbevar kl– 20 °C. |
| Form | Væske |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Mængde | 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Godkendt til forsendelse på våd eller tør is |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR, Realtids-PCR (qPCR) |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.